Bürste, FlexBrush™
Polyesterüberzug
Artikelnr. 141-1016
Anbieter: MICRONOVA
Springe zu:
Product Details & Documents
Die FlexBrush™ ist ideal für die Reinigung über und um Rohrleitungen und Armaturen. Der flexible Kopf kann vom Benutzer für individuelle Reinigungsanwendungen verformt werden.
- Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaser-Bezug
- Ende mit Trapezgewinde eignet sich für den Anschluss verschiedener Griffe für eine verlängerte Reichweite
- Bezüge sind beständig gegen starke Desinfektionsmittel; autoklavierbar
Spezifikationen
- Bezeichnung:Polyesterüberzug
- Seq:05
- Cat. No.:141-1016
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend