2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. H55176.14
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
Artikelnr. H55176.14
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 31551-45-8
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:31551-45-8
- Formel:C₁₃H₆N₂O₅
- MDL-Nummer:MFCD00001153
- Molekulargewicht:270.2 g/mol
- Schmelzpunkt:292…295 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:250-695-1
Dokumente
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



