AuftragsverfolgungKontakt
2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97% | Avantor
2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. H55176.06
2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
Artikelnr. H55176.06
CAS Nummer:  31551-45-8
2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenon ≥97%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  31551-45-8
Preis
73,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:31551-45-8
  • Formel:C₁₃H₆N₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00001153
  • Molekulargewicht:270.2 g/mol
  • Schmelzpunkt:292…295 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:250-695-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g