INSERT 0.35ML SHELL STYLE 1 * 1.000 ST
Artikelnr. NSCAC4015-542
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
INSERT 0.35ML SHELL STYLE 1 * 1.000 ST
Artikelnr. NSCAC4015-542
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Schraubverschlüsse, Industriekanister,
Lieferant: Kautex
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Adipinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck