ContactUsLinkComponent
Probenahmeschlauch, 3 m, Außendurchmesser 1/4 Innendurchmesser 1/8 inkl. Verbindungsstücken und 3 Partikelfilter für mauelle Probenasprirationspumpen 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEHOSE1-10
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Probenahmeschlauch, 3 m, Außendurchmesser 1/4 Innendurchmesser 1/8 inkl. Verbindungsstücken und 3 Partikelfilter für mauelle Probenasprirationspumpen 1 * 1 ST
Artikelnr. BWTEHOSE1-10
Lieferant:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together