VWR®, Büchner-Trichter
62 mm, 70 ml, 55 mm
Artikelnr. 511-0056
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Spezifikationen
- Platte Ø:62 mm
- Kapazität:70 ml
- Seq:04
- Für Filter-Ø:55 mm