VWR®, Büchner-Trichter
334 mm, 10000 ml, 320 mm
Artikelnr. 511-0075
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Spezifikationen
- Platte Ø:334 mm
- Kapazität:10000 ml
- Seq:13
- Für Filter-Ø:320 mm