AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Büchner-Trichter | Avantor
VWR®, Büchner-Trichter
29 mm, 10 ml, 27 mm
Artikelnr. 511-0048
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-0048
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
29 mm, 10 ml, 27 mm
Preis
42,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    29 mm
  • Kapazität:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Für Filter-Ø:
    27 mm