AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
48 mm, 35 ml, 45 mm
Catalog # 511-0055
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
Catalog # 511-0055
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
48 mm, 35 ml, 45 mm
Price
45,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Documents
Specifications
  • Platte Ø:
    48 mm
  • Kapazität:
    35 ml
  • Seq:
    03
  • Für Filter-Ø:
    45 mm