AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Büchner-Trichter | Avantor
VWR®, Büchner-Trichter
97 mm, 240 ml, 90 mm
Artikelnr. 511-0058
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-0058
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
97 mm, 240 ml, 90 mm
Preis
84,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    97 mm
  • Kapazität:
    240 ml
  • Seq:
    06
  • Für Filter-Ø:
    90 mm