AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Büchner-Trichter | Avantor
VWR®, Büchner-Trichter
116 mm, 400 ml, 110 mm
Artikelnr. 511-0059
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-0059
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
116 mm, 400 ml, 110 mm
Preis
108,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    116 mm
  • Kapazität:
    400 ml
  • Seq:
    07
  • Für Filter-Ø:
    110 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.