AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
130 mm, 600 ml, 125 mm
Catalog # 511-0065
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
Catalog # 511-0065
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
130 mm, 600 ml, 125 mm
Price
145,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Documents
Specifications
  • Platte Ø:
    130 mm
  • Kapazität:
    600 ml
  • Seq:
    08
  • Für Filter-Ø:
    125 mm