AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
156 mm, 1000 ml, 150 mm
Artikelnr. 511-0066
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-0066
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Büchner-Trichter
VWR®, Büchner-Trichter
156 mm, 1000 ml, 150 mm
Preis
202,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    156 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Seq:
    09
  • Für Filter-Ø:
    150 mm