VWR®, Büchner-Trichter
192 mm, 2000 ml, 185 mm
Artikelnr. 511-0067
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Dokumente
VWR® for filtration
Produktliteratur
Spezifikationen
- Platte Ø:192 mm
- Kapazität:2000 ml
- Seq:10
- Für Filter-Ø:185 mm