VWR®, Büchner-Trichter
248 mm, 4000 ml, 240 mm
Catalog # 511-0068
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Specifications
- Platte Ø:248 mm
- Kapazität:4000 ml
- Seq:11
- Für Filter-Ø:240 mm