VWR®, Büchner-Trichter
296 mm, 7000 ml, 270 mm
Artikelnr. 511-0069
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Spezifikationen
- Platte Ø:296 mm
- Kapazität:7000 ml
- Seq:12
- Für Filter-Ø:270 mm