Count-Cal Precision Size Standards 25um for Particle Count Controls 1 * 6 ST
Artikelnr. MSPPCC25-PK
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Count-Cal Precision Size Standards 25um for Particle Count Controls 1 * 6 ST
Artikelnr. MSPPCC25-PK
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Dimethylsulfoxid ≥99,7%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Lieferant: Hach
COUNT-CAL PrecisionStandard 2µm, 6x25ml 1 * 150 mL
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS