DISTRILAB Count-Cal Count Precision Standard (6x25ml) 1 * 6 ST
Catalog # MSPPCC10-PK
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
DISTRILAB Count-Cal Count Precision Standard (6x25ml) 1 * 6 ST
Catalog # MSPPCC10-PK
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Supplier: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Supplier: VWR Chemicals
HPLC-Säulen, LiChrospher®
Supplier: Merck
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Supplier: Merck
Bechergläser, niedrige Form
Supplier: SciLabware
Tetraheptylammoniumbromid ≥99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific