Infrarot-Detektor Auswertegerät Typ: ODE 350 GWR Lichtleitkabel-Detektor für berührungslose Temperaturmessung Typ ODE 350 GWR Messbereich (°C): 300…2000 Betriebsspannung (V): 230 AC, 24 DC Leistungsaufnahme (VA): 6 Umgebungstemperatur (°C): -20…+70 R 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP60031
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together