Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz und hoher Durchflussrate, 114, 0,45 µm, 50 mm
Catalog # 515-0215
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Dokumente
Certificates
Search by Lot NumberSART11406-47-ACR_TDS_EN SART11407-47-ACN_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifications
- Ø:50 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:114
- Bezeichnung:Weiß mit schwarzem Gitternetz und hoher Durchflussrate
- Seq:20
- Cat. No.:515-0215
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:100 ml/min (1 bar)