AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz und hoher Durchflussrate, 114, 0,45 µm, 47 mm
Artikelnr. 515-0185
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Artikelnr. 515-0185
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz und hoher Durchflussrate, 114, 0,45 µm, 47 mm
Preis
946,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    114
  • Bezeichnung:
    Weiß mit schwarzem Gitternetz und hoher Durchflussrate
  • Seq:
    21
  • Cat. No.:
    515-0185
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    100 ml/min (1 bar)