Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7940 Series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY804457
Anbieter:   Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Artikelnr. BRDY804457
Anbieter:  Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, 7940 Series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz

Preis
46,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Thermal transfer printer ribbon, 7940 Series, width 110 mm
  • Länge:
    70 m
  • Seq:
    19
  • Für:
    BBP™11