Querschnitsswandler ULW 100-200 Opto Sensor Querschnittswandler ULW 100-200 Erfassungweite B (mm): 100 Wandlerlänge L (mm): 120 Länge Lichtleiterkabel (cm): 200 Temperaturbereich (°C): -25…+200 Erfassungstoleranz (mm): +-0,5 Schutzart (EN 60520): IP 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP51024
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together