Exsikkator-Deckel
, Mit Kunststoffknauf und Absperrhahn, 300 DN
Artikelnr. KAVA632415262313
Anbieter: Kavalier
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Nenngröße:300 DN
- Typ:Mit Kunststoffknauf und Absperrhahn
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.