AuftragsverfolgungKontakt
Brushes for test tubes | Avantor
Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Schweineborsten, 80 mm, 18 mm, Draht, 220 mm
Artikelnr. REIT12220301
Brushes for test tubes
Artikelnr. REIT12220301
Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Schweineborsten, 80 mm, 18 mm, Draht, 220 mm
Preis
59,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Schweineborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    18 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Draht
  • Bezeichnung:
    Test tube brush, with fallow bristles
  • Seq:
    18
  • Gesamtlänge:
    220 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    80 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.