AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, Axal™ | Avantor
Forceps, Axal™
Straight, fine tips, edges on the outside rounded off, 3 Axal™, 120 mm
Artikelnr. OUTI3-AXAL
Anbieter:   OUTILS RUBIS
Forceps, Axal™
Artikelnr. OUTI3-AXAL
Anbieter:  OUTILS RUBIS
Forceps, Axal™
Forceps, Axal™
Straight, fine tips, edges on the outside rounded off, 3 Axal™, 120 mm
Preis
105,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cobalt-chromium-molybdenum alloy. These forceps with very high Vicker hardness offer a range of physical, chemical and technological properties that make them appropriate for a wide variety of applications. Exceptional good tolerance on human tissues.
  • High yield strength alloy
  • 100% antimagnetic, rust proof and acid resistant
  • Highly resistant to corrosion, stress corrosion cracking and hydrogen embattlement
  • Temperature resistance of 500° C
  • Good fatigue and tensile strength guarantee durability
Perfect forceps for surgical appliances and laboratories.
Spezifikationen
  • Typ:
    3 Axal™
  • Bezeichnung:
    Straight, fine tips, edges on the outside rounded off
  • Länge:
    120 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.