AuftragsverfolgungKontakt
Feuchtestandards
Feuchtestandards
Feuchtestandard, zertifiziert, 95% rF, ±1,2% rF, 95% rF, 5 Ampoul
Catalog # 707-0045
Feuchtestandards
Catalog # 707-0045
CAS Number:  
Feuchtestandards
Feuchtestandards
Feuchtestandard, zertifiziert, 95% rF, ±1,2% rF, 95% rF, 5 Ampoul
CAS Number:  
Price
84,00 €
Log in for availability
1 * 5 Ampull
Product Details & Documents
Obwohl die meisten Feuchtigkeitsfühler (rF) eine ausgezeichnete Langzeitstabilität aufweisen, wird empfohlen, ihre Kalibrierung regelmäßig zu überprüfen.
  • Rückführbar nach nationalem Standard – SCS (Swiss Calibration Service) Zertifikat liegt jedem Set bei
  • Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen (~0,8 ml)
  • Kostengünstige Kalibrierung vor Ort
  • Einfache und gefahrlose Anwendung
  • Zehn Jahre Lebensdauer
  • Praktische Einheiten von je 5 Ampullen pro Feuchtewert
Delivery information: Jede Ampulle trägt eine Aufschrift mit dem Feuchtewert und einer Seriennummer.
Caution: Werte und Genauigkeit (Messunsicherheitswerte) werden bei 23 °C gemessen.
Specifications
Specifications
  • Konzentration:
    95% rF
  • VE:
    5 Ampoul
  • Bezeichnung:
    Feuchtestandard, zertifiziert
  • Relative Luftfeuchtigkeit (RH%):
    95% rF
  • Genauigkeit:
    ±1,2% rF