Containers with screw cap
60 ml, 40 mm, 60 mm, aseptic, with label, individually wrapped
Artikelnr. LPIT206348
Anbieter: LP ITALIANA
Springe zu:
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
- Ext.Ø:40 mm
- Verpackt:individually wrapped
- Typ:aseptic, with label
- Kapazität:60 ml
- Höhe:60 mm
- Seq:03