AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers | Avantor
Stoppers
Gelb, 16 mm
Artikelnr. LPIT116133
Anbieter:   LP ITALIANA
Stoppers
Artikelnr. LPIT116133
Anbieter:  LP ITALIANA
Stoppers
Gelb, 16 mm
Preis
185,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
PE stopper.
  • High grip and closed bottom
Spezifikationen
  • Ø unten:
    16 mm
  • Farbe:
    Gelb