AuftragsverfolgungKontakt
Faecal containers with screw cap | Avantor
Faecal containers with screw cap
25 ml, with spoon, without label, PP, 25 mm, 80 mm
Artikelnr. LPIT109047
Anbieter:   LP ITALIANA
Faecal containers with screw cap
Artikelnr. LPIT109047
Anbieter:  LP ITALIANA
Faecal containers with screw cap
Faecal containers with screw cap
25 ml, with spoon, without label, PP, 25 mm, 80 mm
Preis
227,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    25 mm
  • Typ:
    with spoon, without label
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    80 mm
  • Material:
    PP
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.