AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes | Avantor
Test tubes
5 ml, 75 mm, 12 mm
Artikelnr. LPIT110441
Anbieter:   LP ITALIANA
Test tubes
Artikelnr. LPIT110441
Anbieter:  LP ITALIANA
Test tubes
Test tubes
5 ml, 75 mm, 12 mm
Preis
246,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5.000 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
PS, clear or PP, transparent. Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for sampling for laboratory testing.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    12 mm
  • Kapazität:
    5 ml
  • Länge:
    75 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Material
    Bezeichnung
    Für A-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LPIT112430
    PE
    Stoppers for RIA test tubes
    11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12.000 ST - 325,00 €