Applicators
Sterile swabs, Aluminium/Baumwolle, 150 mm, 0,9 – 1,0 mm
Artikelnr. HERE1032648
Anbieter: HERENZ HEINZ
Springe zu:
Product Details & Documents
Aluminium applicators with a single cotton bud.
Verpackung: In a single peel-pack.
Spezifikationen
- Ø:0,9 – 1,0 mm
- Bezeichnung:Sterile swabs
- Länge:150 mm
- Stiel/Kopf:Aluminium/Baumwolle
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.