KGF 030 GSP, FÜLLSTANDSWÄCHTER KAPAZITIV DC M30x1,5 Schaltpunkt sp [mm] -3 Betriebsspannung [V] 10 ... 55 DC Schaltstrom [mA] 400 Überstromauslösung [mA] 800 Spannungsabfall [V] 1 DC Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfrequenz [Hz] 10 Umgebungstemperatur [°C 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP20051
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together