AuftragsverfolgungKontakt
Scoops | Avantor
Scoops
600 ml, 300 mm, HDPE, Weiß
Artikelnr. LAMA64
Anbieter:   LAMAPLAST
Scoops
Artikelnr. LAMA64
Anbieter:  LAMAPLAST
Scoops
Scoops
600 ml, 300 mm, HDPE, Weiß
Preis
6,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    600 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • Länge:
    300 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.