Pulverspatel
210 mm, 9 mm
Artikelnr. 231-0546
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:9 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



