Pulverspatel
150 mm, 9 mm
Artikelnr. 231-0545
Anbieter: RSG
Springe zu:
Product Details & Documents
Edelstahl.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikationen
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:9 mm