AuftragsverfolgungKontakt
Test sets
Test set I for fumes
Artikelnr. DRAE8103410
Anbieter:   Dräger
Test sets
Artikelnr. DRAE8103410
Anbieter:  Dräger
Test sets
Test sets
Test set I for fumes
Preis
84,75 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Test set I for fumes
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    DRAE8103410
  • Modell:
    Test set I for fumes
  • Messdauer:
    180 s