AuftragsverfolgungKontakt
Bottle brushes
Green, Polyester, 82,5 mm, Kunststoff, 406 mm
Artikelnr. 129-0596
Anbieter:   MICRONOVA
Bottle brushes
Artikelnr. 129-0596
Anbieter:  MICRONOVA
Bottle brushes
Bottle brushes
Green, Polyester, 82,5 mm, Kunststoff, 406 mm
Preis
59,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
  • Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
  • BPA-free
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Polyester
  • Bürstenkopf Ø:
    82,5 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Kunststoff
  • Bezeichnung:
    Green
  • Seq:
    02
  • Gesamtlänge:
    406 mm