Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Mopp-Köpfe, DryMop™ | Avantor

Mopp-Köpfe, DryMop™

Dry Mop™, 100% Polyester, 1219 mm
Artikelnr. 129-0607
Anbieter:   MICRONOVA
Mopp-Köpfe, DryMop™
Artikelnr. 129-0607
Anbieter:  MICRONOVA
Mopp-Köpfe, DryMop™
Mopp-Köpfe, DryMop™

Dry Mop™, 100% Polyester, 1219 mm

Preis
75,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Zum Entstauben und Trockenwischen großer Oberflächen.

  • Flaches Design
  • Kopf mit Polyesterpolster begrenzt die Partikelbildung
  • Schwenkkopf für leichtes Manövrieren
  • Waschbare und autoklavierbare Bezüge
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Dry Mop™, 100% Polyester
  • Länge:
    1219 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    129-0607
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend