Storage Sacks
Approx. 70 bags/pack, 0,06 mm, 900×1400 mm
Artikelnr. LAMA130
Anbieter: LAMAPLAST
Springe zu:
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Dokumente
TDS Transparent Sack
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Bezeichnung:Approx. 70 bags/pack
- Abmessungen:900×1400 mm
- Seq:11
- Stärke:0,06 mm