AuftragsverfolgungKontakt
Storage Sacks | Avantor
Storage Sacks
Approx. 1667 bags/pack, 0,05 mm, 200×300 mm
Artikelnr. LAMA116
Anbieter:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Artikelnr. LAMA116
Anbieter:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks
Approx. 1667 bags/pack, 0,05 mm, 200×300 mm
Preis
260,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 kg
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Dokumente
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Approx. 1667 bags/pack
  • Abmessungen:
    200×300 mm
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    0,05 mm