Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 4900 series, width 85 mm, BBP™11, 70 m, Schwarz
Artikelnr. BRDY804794
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Thermal transfer printer ribbon, 4900 series, width 85 mm
- Länge:70 m
- Seq:09
- Für:BBP™11