AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer für bituminöse Materialien | Avantor
Pyknometer für bituminöse Materialien
Pyknometer mit Ringmarke, Mattschild und Nummerierung, Borosilikatglas 3.3, 1000 ml, 60
Artikelnr. NEUB0321-51-1000
Pyknometer für bituminöse Materialien
Artikelnr. NEUB0321-51-1000
Pyknometer für bituminöse Materialien
Pyknometer mit Ringmarke, Mattschild und Nummerierung, Borosilikatglas 3.3, 1000 ml, 60
Preis
264,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas oder Borosilikatglas 3.3
  • 2-teilig, beide Teile mit Identifikationsnummer
  • Verschluss mit Trichter für einfaches Befüllen
  • Ringmarke an Verschluss-Stiel
Spezifikationen
  • NS:
    60
  • Volumen (nom.):
    1000 ml
  • Bezeichnung:
    Pyknometer mit Ringmarke, Mattschild und Nummerierung, Borosilikatglas 3.3
  • Seq:
    03