Pyknometer für bituminöse Materialien
Flasche mit Nummerierung und Mattschild, ohne Aufsatz, Borosilikatglas 3.3, 1000 ml, 60/46
Artikelnr. NEUB0321-50-0011
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Pyknometer für bituminöse Materialien
Artikelnr. NEUB0321-50-0011
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Natronkalkglas oder Borosilikatglas 3.3
- 2-teilig, beide Teile mit Identifikationsnummer
- Verschluss mit Trichter für einfaches Befüllen
- Ringmarke an Verschluss-Stiel
Spezifikationen
- NS:60/46
- Volumen (nom.):1000 ml
- Bezeichnung:Flasche mit Nummerierung und Mattschild, ohne Aufsatz, Borosilikatglas 3.3
- Seq:05