AuftragsverfolgungKontakt
Dressing forceps, micro | Avantor
Dressing forceps, micro
Straight, pointed, 115 mm
Artikelnr. HAMMHWC204-11
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
Artikelnr. HAMMHWC204-11
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, micro
Dressing forceps, micro
Straight, pointed, 115 mm
Preis
81,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
  • Serrated
Spezifikationen
  • Typ:
    Straight, pointed
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    09