Organic reference standards, Formaldehyde IC Standards, Supelco®
Formaldehyde IC Standard, 1000 μg/ml in H₂O, Analytical standard, 100 mL
Anbieter: Merck
Organic reference standards, Formaldehyde IC Standards, Supelco®
Artikelnr. ICS045-100ML
Anbieter: Merck
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:1000 μg/ml in H₂O
- VE:100 mL
- Normen:Analytical standard
- Bezeichnung:Formaldehyde IC Standard
- Cat. No.:ICS045-100ML
- Bezeichnung:Formaldehyde IC Standard
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.