Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ chambers, aluminium, 384 well microplates, 384 in center, 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for o,5 ml tubes), 156×79×25 mm
Artikelnr. DIVECHAM-3840
Anbieter: DIVERSIFIED BIOTECH
Springe zu:
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Spezifikationen
- Für:384 well microplates
- Anz. Bohrungen:384 in center, 10 on side (4 for 1,5 ml tubes/6 for o,5 ml tubes)
- Bezeichnung:CoolSafe™ chambers, aluminium
- Abmessungen:156×79×25 mm
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.