AuftragsverfolgungKontakt
Hefeextrakt
Hefeextrakt
Hefeextrakt, 5 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Hefeextrakt
Artikelnr. J850-5KG
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Hefeextrakt
Hefeextrakt
Hefeextrakt, 5 kg
CAS Nummer:  
Preis
784,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Der wasserlösliche Teil der autolysierten Hefe enthält einen Vitamin-B-Komplex.
  • High purity extract
  • Used for supplementing media
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 kg
  • Bezeichnung:
    Hefeextrakt