AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers
Aräometer, 1000 - 1050 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
  AMARH827146
 :   Amarell
Hydrometers
  AMARH827146
 :  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Aräometer, 1000 - 1050 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
62,70 €
1 * 1 ST
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
  • Bezeichnung:
    Aräometer
  • Länge:
    330 mm
  • Seq:
    09
  • Teilung:
    0,5 kg/m³
  • Messbereich:
    1000 - 1050 kg/m³