AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers
Aräometer, 950 - 1000 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
  AMARH827144
 :   Amarell
Hydrometers
  AMARH827144
 :  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Aräometer, 950 - 1000 Kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
61,00 €
1 * 1 ST
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
  • Bezeichnung:
    Aräometer
  • Länge:
    330 mm
  • Seq:
    08
  • Teilung:
    0,5 kg/m³
  • Messbereich:
    950 - 1000 Kg/m³